Merck
W700544
Sigma-Aldrich
Acesulfame potassium
≥99%, FG
Synonim(y):
Acesulfame K, 6-Methyl-1,2,3-oxathiazin-4(3H)-one 2,2-dioxide potassium salt
Wybierz wielkość
W700544-SAMPLE-K
209,00 zł
1 KG
289,00 zł
25 KG
1530,00 zł
209,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
W700544-SAMPLE-K
209,00 zł
1 KG
289,00 zł
25 KG
1530,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H4KNO4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
201.24
Beilstein:
3637857
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352205
Numer E:
E 950
NACRES:
NA.21
209,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
Poziom jakości
zgodność regionalna
EU Regulation 1333/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Próba
≥99%
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
odorless
ciąg SMILES
[K+].CC1=CC(=O)[N-]S(=O)(=O)O1
InChI
1S/C4H5NO4S.K/c1-3-2-4(6)5-10(7,8)9-3;/h2H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
Klucz InChI
WBZFUFAFFUEMEI-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Zastosowanie
  • Acesulfame potassium upregulates PD-L1 in HCC cells by attenuating autophagic degradation.: This study reveals that acesulfame potassium can upregulate PD-L1 expression in hepatocellular carcinoma cells by reducing autophagic degradation, which could have implications for cancer immunotherapy (Kim et al., 2024).
  • Sweet taste receptors play roles in artificial sweetener-induced enhanced urine output in mice.: This study explores the role of sweet taste receptors in mediating the increased urine output observed with the consumption of artificial sweeteners like acesulfame potassium in mice (Cai et al., 2024).
  • Molecular docking study of frequently used food additives for selected targets depending on the chromosomal abnormalities they cause.: A molecular docking study that examines the interaction of common food additives, including acesulfame potassium, with specific molecular targets associated with chromosomal abnormalities (Okus et al., 2024).
  • Simultaneous analysis of natural and artificial sweeteners in sugar-free drinks and urine samples by column-switching UHPLC-charged aerosol detection method.: This paper presents a novel method for the simultaneous analysis of natural and artificial sweeteners, including acesulfame potassium, in sugar-free beverages and urine samples, enhancing analytical capabilities in food safety and health studies (Cheng et al., 2024).
Inne uwagi
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)