Merck
18-1860
Sigma-Aldrich
L-Lysine monohydrate
SAJ special grade, ≥98.0%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H14N2O2 · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.20
Beilstein:
4349963
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
SAJ special grade
Próba
≥98.0%
Postać
solid
dostępność
available only in Japan
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
[H]O[H].NCCCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N2O2.H2O/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H2/t5-;/m0./s1
Klucz InChI
HZRUTVAFDWTKGD-JEDNCBNOSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Dong Hoon Han et al.
Nature communications, 5, 5633-5633 (2014-12-06)
The 26S proteasome is the primary machinery that degrades ubiquitin (Ub)-conjugated proteins, including many proteotoxic proteins implicated in neurodegeneraton. It has been suggested that the elevation of proteasomal activity is tolerable to cells and may be beneficial to prevent the