Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 322,00 zł 241,50 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1030,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3990,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 7000,00 zł |
10 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 33 130,00 zł |
Informacje o tej pozycji
241,50 zł
Cena katalogowa322,00 złZaoszczędź 25%Quality Segment
grade
BioPerformance Certified, Molecular Biology
form
crystalline powder
storage condition
dry at room temperature
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin and total aerobic microbial count, tested
color
white
useful pH range
5.5-6.7
pKa
6.1
solubility
water: 335.3 g/L at 20 °C
suitability
suitable for component for culture media, suitable for molecular biology
application(s)
advanced drug delivery
agriculture
diagnostic assay manufacturing
life science and biopharma
sample preparation
foreign activity
DNase, NICKase, RNase, protease, none detected
SMILES string
[Na+].[O-]S(=O)(=O)CCN1CCOCC1
InChI
1S/C6H13NO4S.Na/c8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7;/h1-6H2,(H,8,9,10);/q;+1/p-1
InChI key
IRHWMYKYLWNHTL-UHFFFAOYSA-M
General description
Application
Features and Benefits
- Suitable for Molecular Biology and Cell Culture
- Tested for Endotoxins and Total Aerobic Microbial Count
- Free from DNase, NICKase, RNase, and Protease
- Effective Buffering from pH 5.5-6.7 (25 °C) with a pKa of 6.1 (25 °C)
Preparation Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) - | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| grade BioPerformance Certified, Molecular Biology | grade - | grade - | grade - |
| Quality Level 400 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 400 |
| form crystalline powder | form solid | form powder | form powder |
| application(s) advanced drug delivery | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
| storage condition dry at room temperature | storage condition OK to freeze | storage condition - | storage condition - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MES sodium salt
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?