Przejdź do
1.04912
Bromian potasu
for analysis (max 0,01ppm Hg) EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Synonim(y):
Kwas bromowy, sól potasowa
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
310,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
494,00 zł
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
43 880,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
BrKO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
167.00
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
231-829-8
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥99.8% dry basis (iodometric)
Grade:
ACS reagent
Form:
crystalline powder
310,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: Metal can
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. ISO, reag. Ph. Eur.
product line
EMSURE®
assay
≥99.8% dry basis (iodometric)
form
crystalline powder
potency
157 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurities
≤0.005% Insoluble matter
loss
≤ 0.1% loss on drying, 105 °C
pH
5-9 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
409-413 °C
density
3.13 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1400 kg/m3
anion traces
bromide (Br-): ≤0.02%, sulfate (SO42-): ≤0.005%
cation traces
Fe: ≤0.0005%, N: ≤0.001%, Na: ≤0.01%, Pb: ≤0.0004%, heavy metals (as Pb): ≤0.0005%, Hg: ≤0.01 ppm
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[K+].[Br](=O)(=O)[O-]
InChI
1S/BrHO3.K/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
InChI key
OCATYIAKPYKMPG-UHFFFAOYSA-M
Analysis Note
Oznaczenie (jodometryczne, obliczone na wysuszonej substancji): ≥ 99,8 %
Substancje nierozpuszczalne: ≤ 0,005 %
Wartość pH (5 %; woda; 25 °C): 5,0 - 9,0
Bromek (Br): ≤ 0,02 %
Siarczan (SO₄): ≤ 0,005 %
Azot całkowity (N): ≤ 0,001 %
Metale ciężkie (jako Pb): ≤ 0.0005 %
Fe (żelazo): ≤ 0,0005 %
Hg (rtęć): ≤ 0,000001 %
Na (sód): ≤ 0,01 %
Pb (ołów): ≤ 0,0004 %
Strata podczas suszenia (105 °C): ≤ 0,1 %
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bromian potasu
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Ox. Sol. 1
Klasa składowania
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7758-01-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)