Przejdź do
1096917
USP
Cefaklor, izomer delta-3
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Delta-3-cefaclor, (2R,6R,7R)- and (2S,6R,7R)-7-{[(2R)-2-Amino-2-phenylacetyl]amino}-3-chloro-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-3-ene-2-carboxylic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
15 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6710,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H14ClN3O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
367.81
MDL number:
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
6710,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
cefaclor
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
−20°C
General description
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Cefaclor, izomer Delta-3, wzorzec referencyjny USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP.
Również do stosowania z monografiami USP, takimi jak:
  • Cefaclor
  • Cefaclor do sporządzania zawiesiny doustnej
  • Cefaclor kapsułki
  • Cefaclor tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C0640000BP7911098173
vibrant-m
BP791
Delta-3-cefaclor
USP
USP
1098173
Ceftizoxime
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
BP
manufacturer/tradename
USP
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
API family
cefaclor
API family
cefaclor
API family
cefaclor
API family
ceftizoxime
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)