Kluczowe dokumenty
13-1160
L-Histidine
SAJ special grade, ≥98.5%
Synonim(y):
(S)-2-Amino-3-(4-imidazolyl)propionic acid, NSC 137773
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
SAJ special grade
Próba
≥98.5%
Formularz
solid
dostępność
available only in Japan
mp
282 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
N[C@@H](Cc1c[nH]cn1)C(O)=O
InChI
1S/C6H9N3O2/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11)/t5-/m0/s1
Klucz InChI
HNDVDQJCIGZPNO-YFKPBYRVSA-N
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?