Kluczowe dokumenty
GE17-0609-10
Sephacryl® S-400 HR
Cytiva 17-0609-10, pack of 150 mL
Wybierz wielkość
1 PKG
1070,00 zł
1070,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
1070,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
13111000
NACRES:
NA.56
1070,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opakowanie
pack of 150 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-0609-10
Matryca
allyl dextran and N, N’-methylenebisacrylamide
wielkość cząstki
25-75 μm
śr. rozm. cząst.
50 μm
cleaning in place
2-13
Zakres roboczy
3-11
przydatność
suitable for bioprocess medium
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Podłoża do filtracji żelowej Sephacryl® o wysokiej rozdzielczości umożliwiają szybkie i powtarzalne oczyszczanie białek, polisacharydów i innych makrocząsteczek metodą filtracji żelowej w skali laboratoryjnej i przemysłowej.
Zastosowanie
Medium chromatograficzne Sephacryl® High Resolution to wysoce wszechstronne medium do filtracji żelowej, które oferuje szeroki zakres możliwości frakcjonowania. Matryca nośnika Sephacryl® High Resolution jest usieciowanym kopolimerem dekstranu allilowego i N,N'-metylenobisakryloamidu. To usieciowanie zapewnia dobrą sztywność i stabilność chemiczną. Wąski rozkład wielkości cząstek, wraz ze stromymi krzywymi selektywności, skutkuje dobrymi właściwościami preparatywnymi przy zachowaniu wysokiej rozdzielczości. Hydrofilowy charakter nośnika minimalizuje niespecyficzną adsorpcję i maksymalizuje odzysk. Doskonała rozdzielczość i charakterystyka przepływu, długoterminowa stabilność fizyczna i chemiczna oraz łatwość obsługi sprawiają, że Sephacryl® HR jest medium wybieranym do rutynowego oczyszczania.
810 High Resolution jest dostępny w różnych rozmiarach opakowań zbiorczych i wygodnych opakowaniach jednostkowych, co ułatwia skalowanie i opracowywanie procesów.
Jako medium BioProcess, Sephacryl® High Resolution spełnia wymagania przemysłowe dzięki bezpieczeństwu dostaw oraz kompleksowemu wsparciu technicznemu i regulacyjnemu.
Cechy i korzyści
  • Ekonomiczne media do filtracji żelowej zapewniające wysoką rozdzielczość przy szybkiej i łatwej obsłudze.
  • Pięć różnych zakresów frakcjonowania dostępnych w rodzinie Sephacryl® HR pozwala na powtarzalne separacje w szerokim zakresie mas cząsteczkowych.
  • PodłożeSephacryl® S-400 High Resolution jest zalecane do separacji polisacharydów, makrocząsteczek o rozbudowanej strukturze, a nawet małych cząsteczek, takich jak plazmidy. (zakres frakcjonowania białek globularnych 2 × 10exp4- 8 × 10exp6)
  • Pożywka BioProcess wspierana w zastosowaniach przemysłowych i ugruntowana w zatwierdzonych procesach.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Przechowywać w temperaturze od 4 do 30 °C (20% etanolu)
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informacje prawne
Sephacryl is a registered trademark of Cytiva
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
Column Packing and Preparation for Size Exclusion Chromatography
Niniejszy protokół zawiera szczegółowe informacje na temat dokładnego pakowania różnych żywic chromatograficznych w puste kolumny do chromatografii wykluczania wielkości. Dołączona jest metoda oceny wydajności kolumny.