Kluczowe dokumenty
05-0910
Calcium oxide
CP
Synonim(y):
Lime, Quicklime
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
CP
Postać
solid
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: calcium
dostępność
available only in Japan
pH
12.6 (20)
tw
2850 °C (lit.)
gęstość
3.3 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=[Ca]
InChI
1S/Ca.O
Klucz InChI
ODINCKMPIJJUCX-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges