Merck
328367
Sigma-Aldrich
1-Cyclohexene-1-carboxylic acid
97%
Wybierz wielkość
1 G
102,20 zł
5 G
384,00 zł
102,20 zł
Cena katalogowa146,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
102,20 zł
5 G
384,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C6H9CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
126.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
102,20 zł
Cena katalogowa146,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
97%
Formularz
solid
bp
133-135 °C/14 mmHg (lit.)
mp
35-39 °C (lit.)
gęstość
1.101 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ciąg SMILES
OC(=O)C1=CCCCC1
InChI
1S/C7H10O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h4H,1-3,5H2,(H,8,9)
Klucz InChI
NMEZJSDUZQOPFE-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
1-Cyclohexene-1-carboxylic acid was identified as intermediate during the anaerobic decomposition of benzoic acid by a methanogenic consortium.[1]
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
K A Reynolds et al.
Journal of bacteriology, 174(12), 3850-3854 (1992-06-01)
A novel NADPH-dependent enoyl reductase, catalyzing the conversion of 1-cyclohexenylcarbonyl coenzyme A (1-cyclohexenylcarbonyl-CoA) to cyclohexylcarbonyl-CoA, was purified to homogeneity from Streptomyces collinus. This enzyme, a dimer with subunits of identical M(r) (36,000), exhibits a Km of 1.5 +/- 0.3 microM
Xin Xie et al.
Carbohydrate polymers, 225, 115223-115223 (2019-09-16)
A polysaccharide isolated from Strongylocentrotus nudus eggs (SEP) reportedly displays immune activity in vivo. Here, its effect and underlying mechanism in the treatment of pancreatic cancer were investigated. SEP obviously inhibited pancreatic cancer growth by activating NK cells in vitro/vivo
Mariana G de Oliveira et al.
American journal of physiology. Renal physiology, 315(3), F460-F468 (2018-05-03)
Interstitial Cystitis/Bladder Pain Syndrome (IC/BPS) is a chronic inflammatory disease without consistently effective treatment. We investigate the role of toll-like receptor 4 (TLR4) on voiding dysfunction and inflammation in the cyclophosphamide (CYP)-induced mouse cystitis. Male C57BL/6 [wild-type, (WT)] and/or TLR4
C L Keith et al.
Archives of microbiology, 118(2), 173-176 (1978-08-01)
A possible pathway for the anaerobic utilization of benzoic acid by a methanogenic consortium is suggested. Cyclohexane carboxylic acid and 1-cyclohexene-1-carboxylic acid have been identified as intermediates before ring rupture. Suprisingly, 3-cyclohexene-1-carboxylic acid interferes with utilization of other cyclic acids.
M S Elshahed et al.
Applied and environmental microbiology, 67(4), 1728-1738 (2001-04-03)
The metabolism of benzoate, cyclohex-1-ene carboxylate, and cyclohexane carboxylate by "Syntrophus aciditrophicus" in cocultures with hydrogen-using microorganisms was studied. Cyclohexane carboxylate, cyclohex-1-ene carboxylate, pimelate, and glutarate (or their coenzyme A [CoA] derivatives) transiently accumulated during growth with benzoate. Identification was