Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 475,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1360,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H7NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
109.13
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
202-875-6
MDL number:
Assay:
≥95.0%
Form:
solid
475,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥95.0%
form
solid
mp
80-84 °C
storage temp.
−20°C
SMILES string
ONc1ccccc1
InChI
1S/C6H7NO/c8-7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7-8H
InChI key
CKRZKMFTZCFYGB-UHFFFAOYSA-N
Application
N-Phenylhydroxylamine can be used as a starting material for the synthesis of:
- 2-alkylindoles by treating with aliphatic terminal alkynes using gold catalyst via sequential 3,3-rearrangements and cyclodehydrations.
- Isoxazolidines by reacting with aldehydes and α, β-unsaturated aldehydes via a three-component one-pot catalytic reaction.
- Tetrahydro-1,2-oxazines by treating with an aldehyde and cyclopropane via homo 3+2 dipolar cycloaddition reaction.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95.0% | description ≥97% | description ≥95.0% | description ≥95.0% |
| assay ≥95.0% | assay ≥97% | assay ≥95.0% | assay ≥95.0% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| mp 80-84 °C | mp 89-94 °C | mp 92-98 °C (lit.) | mp 100-104 °C (lit.) |
| form solid | form crystals | form solid | form - |
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?