Przejdź do
01-3360
4-Aminoantipyrine
≥99.0%, JIS special grade
Synonim(y):
4-Amino-2,3-dimethyl-1-phenyl-3-pyrazolin-5-one, Ampyrone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H13N3O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
203.24
EC Number:
201-452-3
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
181635
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
JIS special grade
assay
≥99.0%
availability
available only in Japan
mp
105-110 °C (lit.)
SMILES string
CN1N(c2ccccc2)C(=O)C(N)=C1C
InChI
1S/C11H13N3O/c1-8-10(12)11(15)14(13(8)2)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,12H2,1-2H3
InChI key
RLFWWDJHLFCNIJ-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Aminoantipyrine
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)