Kluczowe dokumenty
HKG6PDH-RO
Roche
Hexokinase/Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase (HK/G6P-DH)
from yeast/Leuconostoc, overproducer
Synonim(y):
G6P-DH, Glucose-6-Phosphate DehydrogenaseHK, Hexokinase
Wybierz wielkość
1020,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1020,00 zł
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
yeast
Poziom jakości
Formularz
suspension
masa cząsteczkowa
dimer 110,000 Da
opakowanie
pkg of 10 mL (10737275001 [30 mg])
pkg of 5 mL (10127825001 [15 mg])
producent / nazwa handlowa
Roche
stężenie
3.21 mg/mL
metody
activity assay: suitable
kolor
white
pH
5.5-6.5
rozpuszczalność
water: miscible
przydatność
suitable for UV spectrophotometry and general use
Zastosowanie
life science and biopharma
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Zastosowanie
Komponenty
Definicja jednostki
One unit (U) G6P-DH will oxidize 1 μmol of glucose-6-phosphate in one minute at +25 °C and pH 7.6.
The coupled assay produces 1 μmol of NADH per μmol of D-glucose phosphorylated.
Volume Activity: 340 U hexokinase/ml at +25 °C with glucose and ATP as the substrates. 170 U glucose-6-phosphate dehydrogenase/ml at +25 °C with glucose-6-phosphate as the substrate
Postać fizyczna
Inne uwagi
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?