Kluczowe dokumenty
11214667001
Roche
Anty-Digoxigenin, fragmenty Fab
from sheep
Synonim(y):
antydigoksygenina, digoksygenina
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
sheep
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
lyophilized
opakowanie
pkg of 1 mg
producent / nazwa handlowa
Roche
metody
ELISA: 2-4 μg/mL
immunohistochemistry: 0.5-1 μg/mL
western blot: 0.5-2 μg/mL
izotyp
IgG1
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Specyficzność
Zastosowanie
Use Anti-Digoxigenin, Fab fragments for the detection of digoxigenin-labeled compounds using:
Cechy i korzyści
Sekwencja
Uwaga dotycząca przygotowania
- ELISA: 2 to 4 μg/ml
- Immunohistocytochemistry: 0.5 to 1 μg/ml
- In situ hybridization: 0.2 to 0.4 μg/ml
- Western blot: 0.5 to 2 μg/ml
Storage conditions (working solution): Diluted antibody is stable at 2 to 8 °C for 12 hours.
Always prepare freshly!
Rekonstytucja
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Metody znakowania digoksygeniną (DIG) i zestawy do sond DNA i RNA DIG, znakowanie DNA z losowym primerem, znakowanie nickiem translacyjnym, znakowanie końcowe oligonukleotydów 5' i 3'.
Digoxigenin (DIG) labeling methods and kits for DNA and RNA DIG probes, random primed DNA labeling, nick translation labeling, 5’ and 3’ oligonucleotide end-labeling.