Kluczowe dokumenty
11333089001
Roche
Anty-Digoxigenin
from sheep
Synonim(y):
antydigoksygenina, digoksygenina
Wybierz wielkość
1250,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1250,00 zł
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
sheep
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
lyophilized
opakowanie
pkg of 200 μg
producent / nazwa handlowa
Roche
izotyp
IgG
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Specyficzność
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Uwaga dotycząca przygotowania
- ELISA: for coating: 2 to 4 μg/ml
- Immunohistocytochemistry: 0.5 to 2 μg/ml
- In situ hybridization: 0.2 to 0.4 μg/ml
- Western blot: 0.5 to 2 μg/ml
Working solution: For coating applications: PBS (phosphate buffered saline), pH 7.4
Rekonstytucja
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Metody znakowania digoksygeniną (DIG) i zestawy do sond DNA i RNA DIG, znakowanie DNA z losowym primerem, znakowanie nickiem translacyjnym, znakowanie końcowe oligonukleotydów 5' i 3'.
Digoxigenin (DIG) labeling methods and kits for DNA and RNA DIG probes, random primed DNA labeling, nick translation labeling, 5’ and 3’ oligonucleotide end-labeling.