Kluczowe dokumenty
11333054001
Roche
Digoxigenin-3-O-methylcarbonyl-ε-aminocaproic acid-N-hydroxysuccinimide ester
>90% (elementary analysis), pkg of 5 mg, powder, pH range 2-13
Synonim(y):
Digoxigenin NHS-ester, dig-nhs-ester, ε-(Digoxigenin-3-0-acetamido)caproic acid N-hydroxysuccinimide ester, DIG NHS
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
>90% (elementary analysis)
Formularz
powder
masa cząsteczkowa
Mr 658.8
opakowanie
pkg of 5 mg
producent / nazwa handlowa
Roche
zakres pH
2-13
rozpuszczalność
DMF: soluble
DMSO: soluble
ethanol: soluble
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@]12CC[C@]3([H])[C@]([H])(C[C@@H](O)[C@]4(C)[C@H](CC[C@]34O)C5=CC(=O)OC5)[C@@]1(C)CC[C@@H](C2)OCC(=O)NCCCCCC(=O)ON6C(=O)CCC6=O
InChI
1S/C35H50N2O10/c1-33-13-11-23(45-20-28(39)36-15-5-3-4-6-31(42)47-37-29(40)9-10-30(37)41)17-22(33)7-8-25-26(33)18-27(38)34(2)24(12-14-35(25,34)44)21-16-32(43)46-19-21/h16,22-27,38,44H,3-15,17-20H2,1-2H3,(H,36,39)/t22-,23+,24-,25-,26+,27-,33+,34+,35+/m1/s1
Klucz InChI
KHNDABJZSPPYLE-FUGFVFQCSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Zasada
Uwaga dotycząca przygotowania
Working solution: Preparation of working solution
Under stirring 0.327 mg digoxigenin-3-O-methylcarbonyl- ε-aminocaproic acid -N-hydroxysuccinimide ester is dissolved in 8.18 μl DMSO or ethanol.
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?