Merck
11633716001
Roche
Anty-Digoxigenin-POD(poli), fragmenty Fab
from sheep
Synonim(y):
antydigoksygenina, digoksygenina
Wybierz wielkość
50 UNITS
1910,00 zł
1910,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 UNITS
1910,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
1910,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
sheep
Poziom jakości
białko sprzężone
peroxidase conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
lyophilized
opakowanie
pkg of 50 U
producent / nazwa handlowa
Roche
izotyp
IgG
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Digoxigenin is a hapten, useful in labeling nucleic acids and in detection systems.[1] Probes labeled with digoxigenin has greater sensitivity equivalent to that of radioactive probes, allows faster detection. It is less hazardous and has increased shelf life.[2] This product contains Fab fragments from polyclonal anti-digoxigenin antibodies, conjugated to polymerized horseradish peroxidase.
Specyficzność
The polyclonal antibody from sheep is specific to digoxigenin and digoxin and shows no cross-reactivity with other steroids, such as human estrogens and androgens.
Zastosowanie
Anti-Digoxigenin-POD (poly), Fab fragments has been used for the detection of digoxigenin-labeled compounds using:
  • whole-mount in situ hybridization[3]
  • fluorescence in situ hybridization[4]
  • enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)[5]
  • dot blot
  • Southern blot
  • western blot
  • double labeling experiments
  • lectin blots
Anti-Digoxigenin-POD (poly), Fab fragments give considerably higher signal-to-noise values compared to anti-Digoxigenin-Fab fragment conjugated to the unpolymerized horseradish peroxidase in ELISA applications. It is specifically useful when high sensitivity is required.
Anti-Digoxigenin-POD (poly), Fab fragments have not been evaluated in immunohistochemistry.
Uwaga dotycząca przygotowania
Working concentration: Working concentration of conjugate depends on application and substrate. The following concentrations should be taken as a guideline:
  • Dot blot: 50 to 100 mU/ml
  • ELISA: 2 to 50 mU/ml
  • Western blot: 50 to 100 mU/ml
  • Southern blot: 50 to 100 mU/ml
Working solution: 100 mM Tris-HCl, 150 mM NaCl, pH 7.5.
1% Blocking reagent (w/v), 1 to 5% heat inactivated fetal calf serum (v/v) or sheep normal serum can be used for reduction of unspecific binding.
Rekonstytucja
Add 1 ml double-distilled water to a final concentration of 50 U/ml.
Inne uwagi
For life science research only. Not for use in diagnostic procedures.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Potent and selective BACE-1 peptide inhibitors lower brain Abeta levels mediated by brain shuttle transport
<BIG>Ruderisch N, et al.</BIG>
EBioMedicine, 24, 76-92 (2017)
Christopher R Campos et al.
PloS one, 15(3), e0229850-e0229850 (2020-03-11)
Reducing Amyloid β (Aβ) in the brain is of fundamental importance for advancing the therapeutics for Alzheimer`s disease. The endogenous metallopeptidase neprilysin (NEP) has been identified as one of the key Aβ-degrading enzymes. Delivery of NEP to the brain by
Louise Heydenreich Jensen et al.
International archives of allergy and immunology, 178(4), 307-314 (2019-02-14)
Infant formulas (IFs) based on hydrolysed cow's milk proteins are central in the management of cow's milk allergy (CMA) in infants and small children. New IF compositions with improved prevention and treatment properties are needed, along with appropriate preclinical animal
In Situ Hybridization Methods (2015)
Asli N Silahtaroglu et al.
Nature protocols, 2(10), 2520-2528 (2007-10-20)
The ability to determine spatial and temporal microRNA (miRNA) accumulation at the tissue, cell and subcellular levels is essential for understanding the biological roles of miRNAs and miRNA-associated gene regulatory networks. This protocol describes a method for fast and effective
Produkty
Metody znakowania digoksygeniną (DIG) i zestawy do sond DNA i RNA DIG, znakowanie DNA z losowym primerem, znakowanie nickiem translacyjnym, znakowanie końcowe oligonukleotydów 5' i 3'.
Digoxigenin (DIG) labeling methods and kits for DNA and RNA DIG probes, random primed DNA labeling, nick translation labeling, 5’ and 3’ oligonucleotide end-labeling.