Kluczowe dokumenty
11426338910
Roche
Anty-Fluoresceina-AP, fragmenty Fab
from sheep
Synonim(y):
przeciwciało
Wybierz wielkość
1660,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1660,00 zł
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
sheep
Poziom jakości
białko sprzężone
alkaline phosphatase conjugate
forma przeciwciała
affinity purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
solution
opakowanie
pkg of 150 U (200 μl)
producent / nazwa handlowa
Roche
izotyp
IgG
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Specyficzność
Zastosowanie
- Dot blot
- ELISA
- Immunohistocytochemistry
- In situ hybridization
- Southern blot
- Western blot
- Electrochemical biosensing technique for the detection of 16S rRNA
Działania biochem./fizjol.
Cechy i korzyści
Solution, stabilized
Uwaga dotycząca przygotowania
- Working concentration: The following concentrations depend on application and substrate and should be taken as a guideline. Dot blot: 150mU/ml
- ELISA: 150 to 300mU/ml
- Immunohistocytochemistry: 250 to 500mU/ml
- In situ hybridization: 1.5 to 7.5U/ml
- Southern blot: 150mU/ml
- Western blot: 250 to 500 mU/ml
Working solution: 100mM Tris-HCl, 150mM NaCl, pH 7.5. If necessary 1% Blocking reagent (w/v), dry milk powder, 1 to 5% heat inactivated fetal calf serum (v/v) or sheep normal serum can be used for reduction of unspecific binding.
Inne uwagi
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?