Merck
11207741910
Roche
Anty-digoksygenina-fluoresceina, fragmenty Fab
from sheep
Synonim(y):
antydigoksygenina, digoksygenina
Wybierz wielkość
200 μG
1730,00 zł
1730,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
200 μG
1730,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
1730,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
sheep
Poziom jakości
białko sprzężone
fluorescein conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
lyophilized
opakowanie
pkg of 200 μg
producent / nazwa handlowa
Roche
izotyp
IgG
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Anti-Digoxigenin-Fluorescein, Fab fragments has fab fragments from polyclonal anti-digoxigenin antibodies, conjugated to fluorescein.
Specyficzność
The polyclonal antibody from sheep is specific to digoxigenin and digoxin and shows no cross-reactivity with other steroids, such as human estrogens and androgens.
Zastosowanie
Anti-Digoxigenin-Fluorescein, Fab fragments are used for the detection of digoxigenin-labeled compounds using:
  • Digoxigenin-labeled sugars in glycoconjugate research
  • Fluorescent in situ hybridization (FISH)[1][2]
  • Immunohistocytochemistry
  • In situ hybridization[3]
Anti-Digoxigenin-Fluorescein, Fab fragments cannot be used for membrane applications.
Uwaga dotycząca przygotowania
  • Working concentration: Working concentration of conjugate depends on application and substrate. The following concentrations should be taken as a guideline:Detection of digoxigenin-labeled sugars in glycoproteins: 50 to 20μg/ml
  • Fluorescent in situ hybridization (FISH): 1 to 20μg/ml
  • Immunohistocytochemistry: 20 to 50μg/ml
  • In situ hybridization: 20 to 50μg/ml
The anti-DIG anitbody is highly specific and sensitive. Therefore, for FISH, a concentration of 1μg/ml is sufficient, and only in case of critical probes, this concentration may be raised to <10μg/ml (with a distinct background to be expected).
Working solution: Reconstitution
Add 1 ml double-distilled water to a final concentration of 200μg/ml.
Blocking:
PBS, 0.5% bovine serum albumin (w/v), pH 7.4.
1% Blocking reagent (w/v), 1 to 5% heat inactivated fetal calf serum (v/v) or sheep normal serum can be used for reduction of unspecific binding. Furthermore, pH can be increased up to pH 8.5 to 9.0.
Storage conditions (working solution): Always prepare fresh!
After immunization with digoxigenin, sheep IgG was purified by ion-exchange chromatography, and the specific IgG was isolated by immunosorption. The Fab fragments obtained by papain digestion were purified by gel filtration, conjugated to the specific label, and stabilized in buffer.
Rekonstytucja
Add 1 ml double-distilled water to a final concentration of 200 μg/ml.
Inne uwagi
For life science research only. Not for use in diagnostic procedures.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Zuzana Majtánová et al.
Genes, 11(7) (2020-07-28)
Rainbowfishes (Melanotaeniidae) are the largest monophyletic group of freshwater fishes occurring in Australia and New Guinea, with 112 species currently recognised. Despite their high taxonomic diversity, rainbowfishes remain poorly studied from a cytogenetic perspective. Using conventional (Giemsa staining, C banding
Caroline Scott et al.
Haematologica, 106(11), 2960-2970 (2020-10-31)
The investigation of inherited disorders of erythropoiesis has elucidated many of the principles underlying the production of normal red blood cells and how this is perturbed in human disease. Congenital Dyserythropoietic Anaemia type 1 (CDA-I) is a rare form of
Shelly Sorrells et al.
PLoS genetics, 8(8), e1002922-e1002922 (2012-09-07)
DNA double-strand breaks (DSBs) represent one of the most deleterious forms of DNA damage to a cell. In cancer therapy, induction of cell death by DNA DSBs by ionizing radiation (IR) and certain chemotherapies is thought to mediate the successful
Ichiro Hiratani et al.
PLoS biology, 6(10), e245-e245 (2008-10-10)
DNA replication in mammals is regulated via the coordinate firing of clusters of replicons that duplicate megabase-sized chromosome segments at specific times during S-phase. Cytogenetic studies show that these "replicon clusters" coalesce as subchromosomal units that persist through multiple cell
Ashley M Wood et al.
Nature communications, 5, 5467-5467 (2014-11-18)
Telomeres protect the ends of linear genomes, and the gradual loss of telomeres is associated with cellular ageing. Telomere protection involves the insertion of the 3' overhang facilitated by telomere repeat-binding factor 2 (TRF2) into telomeric DNA, forming t-loops. We
Produkty
Metody znakowania digoksygeniną (DIG) i zestawy do sond DNA i RNA DIG, znakowanie DNA z losowym primerem, znakowanie nickiem translacyjnym, znakowanie końcowe oligonukleotydów 5' i 3'.
Digoxigenin (DIG) labeling methods and kits for DNA and RNA DIG probes, random primed DNA labeling, nick translation labeling, 5’ and 3’ oligonucleotide end-labeling.