Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Dostępne do wysyłki DZISIAJzSchnelldorf Distribution | 86,30 zł |
500 mL | Dostępne do wysyłki DZISIAJzSchnelldorf Distribution | 286,00 zł |
1 L | Przewidywany termin wysyłki12 sierpnia 2026zSchnelldorf Distribution | 451,00 zł |
6 x 500 mL | Dostępne do wysyłki DZISIAJzSchnelldorf Distribution | 1300,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Nazwa produktu
RPMI-1640 Medium, Modified, with 20 mM HEPES and L-glutamine, without sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
pH
>7.2
components
HEPES: 20 mM
NaHCO3: no
sodium pyruvate: no
phenol red: yes
L-glutamine: yes
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| sterility sterile-filtered | sterility sterile-filtered | sterility sterile-filtered | sterility sterile-filtered |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| components HEPES: 20 mM | components L-glutamine: no | components phenol red: no | components sodium pyruvate: no |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under RPMI-1640 Medium
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?