Merck
10197734001
Roche
Dehydrogenaza glutaminianowa (GlDH)
from beef liver
Synonim(y):
Marker DNA
Wybierz wielkość
3000 UNITS
342,00 zł
342,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
3000 UNITS
342,00 zł
About This Item
Numer EC enzymu:
Kod UNSPSC:
12352204
342,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
bovine liver
Poziom jakości
Formularz
lyophilized
aktywność właściwa
10 U/mg
~10 units/mg protein (at 25 °C with 2-oxoglutarate as the substrate, and ADP as the activator.)
opakowanie
pkg of 3,000 U
producent / nazwa handlowa
Roche
stężenie
≥10-20 % (w/w)
metody
activity assay: suitable
kolor
white
optymalne pH
8
rozpuszczalność
water: 20 mg/mL, colorless
przydatność
suitable for UV spectrophotometry and general use
numer dostępu UniProt
Zastosowanie
life science and biopharma
obecność zanieczyszczeń
ADH <0.00500%
LDH <0.00500%
MDH <0.00500%
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
bovine ... GLUD1(281785)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Około 10 U/mg liofilizatu (120 U/mg białka enzymu) w temperaturze +25°C z 2-oksoglutaranem jako substratem i ADP jako aktywatorem.
GDH (Glutamate dehydrogenase) is a hexamer of 449 residues and is located in the mitochondria.[1] It acts as a branch-point enzyme between amino acid oxidation and urea production.[2] L-glutamate:NAD(P)+ oxidoreductase is involved in deamination.
Zastosowanie
Glutamate dehydrogenase has been used to measure residual ammonium by enzymatic analysis during fermentation by wine yeast.[3] It used as a component of cofactor recycling systems for NAD(P) and NAD(P)H.
Jakość
Contaminants: <0.005% ADH, LDH, and MDH, each
Sekwencja
The smallest active structure of GIDH (310,000 to 350,000 ) is a hexamer subunit of 55,400 D. This hexamer reversibly self-assembles forming a polymer with up to eight hexamers (2,200 kD).
Inne uwagi
For life science research only. Not for use in diagnostic procedures.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Disruption of the cell wall integrity gene ECM33 results in improved fermentation by wine yeast
Jin Zhang
Metabolic engineering (2018)
T J Stillman et al.
Journal of molecular biology, 234(4), 1131-1139 (1993-12-20)
We have solved the structure of the binary complex of the glutamate dehydrogenase from Clostridium symbiosum with glutamate to 1.9 A resolution. In this complex, the glutamate side-chain lies in a pocket on the enzyme surface and a key determinant
G Hughes et al.
Analytica chimica acta, 933, 82-88 (2016-08-09)
A reagentless glutamate biosensor was applied to the determination of glutamate released from liver hepatocellular carcinoma cells (HepG2) in response to toxic challenge from various concentrations of paracetamol. A screen printed carbon electrode (SPCE) containing the electrocatalyst Meldola's Blue (MB-SPCE)
P J O'Brien et al.
Laboratory animals, 36(3), 313-321 (2002-07-30)
In a recent study in rats, alanine aminotransferase (ALT), the preferred plasma biomarker of hepatocellular injury in rats, was ineffective at detecting marked hepatic necrosis produced by acetaminophen (Human and Experimental Toxicology 19, 277-83, 2000). In contrast, glutamate dehydrogenase (GLDH)
Po Chen et al.
Fly, 14(1-4), 3-9 (2020-07-04)
Glutamine: fructose-6-phosphate amidotransferase (GFAT) enzymes catalyse the first committed step of the hexosamine biosynthesis pathway (HBP) using glutamine and fructose-6-phosphate to form glucosamine-6-phosphate (GlcN6P). Numerous species (e.g. mouse, rat, zebrafish, chicken) including humans and Drosophila encode two broadly expressed copies