Przejdź do
MAK499
Zestaw do oznaczania dehydrogenazy glutaminianowej (GDH)
sufficient for 100 colorimetric tests
Synonim(y):
Zestaw do oznaczania aktywności dehydrogenazy glutaminianowej
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1870,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
12352204
1870,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
application(s)
agriculture
detection method
colorimetric
relevant disease(s)
cancer; gastrointestinal diseases
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Dehydrogenaza glutaminianowa (GLDH) jest enzymem, który katalizuje interkonwersję glutaminianu i α-ketoglutaranu. Podwyższony poziom GLDH w surowicy krwi wskazuje na uszkodzenie wątroby; dlatego GLDH odgrywa ważną rolę w badaniu chorób wątroby, zwłaszcza w połączeniu z aminotransferazami. Transgeniczne rośliny wyrażające mikrobiologiczne GLDH wykazują lepszą tolerancję na herbicydy, niedobór wody i infekcje patogenami.
Application
Zestaw jest odpowiedni do oznaczania aktywności dehydrogenazy glutaminianowej w próbkach biologicznych (np. osoczu, surowicy, moczu, tkankach i pożywkach hodowlanych).
Biochem/physiol Actions
Nieradioaktywny, kolorymetryczny zestaw do oznaczania dehydrogenazy glutaminianowej (GDH) opiera się na redukcji soli tetrazolowej MTT w reakcji enzymatycznej sprzężonej z NADH do zredukowanej formy MTT, która wykazuje maksimum absorpcji przy 565 nm. Wzrost absorbancji przy 565 nm jest wprost proporcjonalny do aktywności enzymu.
Features and Benefits
  • Liniowy zakres wykrywania: 0,4 do 80 U/L dla 30-minutowej reakcji. Granica wykrywalności 0,1 U/L dla 120-minutowej reakcji.
  • Kompatybilny z wysokowydajnymi systemami obsługi.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)