Kluczowe dokumenty
SX0395
Supelco
Sodium carbonate
anhydrous, powder, Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Synonim(y):
Soda, Calcined soda, Carbonic acid disodium salt, Soda ash
About This Item
Wzór liniowy:
Na2CO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
105.99
Beilstein:
4154566
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Numer indeksu EC:
207-838-8
Próba:
≥99.5% dry basis
Formularz:
powder
rozpuszczalność:
212.5 g/L
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
agency
meets USP/NF
Poziom jakości
Próba
≥99.5% dry basis
Formularz
powder
zanieczyszczenia
≤0.01% Insoluble matter
strata
≤1.0% loss on heating, 285°C
kolor
white
pH
11.16 (25 °C, 4 g/L in H2O)
mp
851 °C (lit.)
rozpuszczalność
212.5 g/L
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
silicate (as SiO2): ≤0.005%
sulfur compounds (as SO42-): ≤0.003%
ślady kationów
Ca: ≤0.03%
Fe: ≤5 ppm
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.005%
heavy metals: ≤5 ppm
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
O=C(O[Na])O[Na]
InChI
1S/CH2O3.2Na/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
Klucz InChI
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
anhydrous, powder, Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Działania biochem./fizjol.
Buffer component, may be used for the removal of peripheral membrane proteins.
Komentarz do analizy
Assay (dried basis)99.5% minCalcium (Ca)0.03% maxChloride (Cl)0.001% maxColorWhiteFormPowderHeavy Metals (by ICP-OES)5ppm maxInsoluble matter0.01% maxIron (Fe)5ppm maxLoss on heating at 285°C1.0% maxMagnesium (Mg)0.005% maxPhosphate (PO4)0.001% maxPotassium (K)0.005% maxSilica (SiO2)0.005% maxSulfur compounds (as SO4)0.003% max
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1