Kluczowe dokumenty
PX0520
Supelco
Fenoloftaleina
pH indicator, ACS, GR ACS
Synonim(y):
Phenolphthalein, Feen-A-Mint Gum
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H14O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
318.32
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171502
Numer indeksu EC:
201-004-7
Nazwa produktu
Fenoloftaleina, Meets ACS Specifications GR ACS
ciśnienie pary
<0.00001 Pa ( 50 °C)
visual transition interval
8.2-9.8, colorless to red-violet
mp
263.7 °C
rozpuszczalność
3.36 mg/L
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
room temp
InChI
1S/C20H14O4/c21-15-9-5-13(6-10-15)20(14-7-11-16(22)12-8-14)18-4-2-1-3-17(18)19(23)24-20/h1-12,21-22H
Klucz InChI
KJFMBFZCATUALV-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Spełnia specyfikacje ACS GR ACS
Komentarz do analizy
Klarowność roztworu alkoholu (10 g/l etanolu): Przejrzysty do nie więcej niż słabego śladu zmętnienia
Zakres przejścia (zgodnie z ACS): przechodzi test / pH 8,2 - pH 9,8 bezbarwny-czerwono-fioletowy
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)