MABS2199
Anti-Extrahepatic biliary cells Antibody, clone GB5
Synonim(y):
EHBC;Gallbladder cells
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
GB5, monoclonal
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 100 μg
metody
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
izotyp
IgG1κ
sekwencja epitopowa
Unknown
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by Immunohistochemistry (Paraffin) in human gallbladder tissue sections.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected Extrahepatic biliary cells in human gallbladder tissue sections.
Tested applications
Immunohistochemistry Applications: A representative lot detected Extrahepatic biliary cells in Immunohistochemistry applications (Galivo, F.H., et al. (2015). Stem Cell Res.15(1):172-81).
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected Extrahepatic biliary cells in Flow Cytometry applications (Galivo, F.H., et al. (2015). Stem Cell Res. 15(1):172-81).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Extrahepatic biliary cells in Immunofluorescence applications (Galivo, F.H., et al. (2015). Stem Cell Res. 15(1):172-81).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1