Kluczowe dokumenty
Z732117
Brightmax Sealing Films
Brightmax™ Sealing Films
for luminescence and microscopy, non-sterile
Synonim(y):
Folia uszczelniająca do mikropłytek, Folia uszczelniająca do płytek wielodołkowych, folia uszczelniająca do immunofluorescencji
Wybierz wielkość
50 EA
256,00 zł
256,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 EA
256,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122410
NACRES:
NB.22
256,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
vinyl film (vinyl/adhesive)
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 50 ea
producent / nazwa handlowa
Excel Scientific WT-50
metody
immunofluorescence: suitable
Długość
116 mm
szer. × dł.
7.6 cm × 11.6 cm
Szerokość
76 mm
kolor
white
Opis ogólny
BrightMax sealing films are 200 μm thick white vinyl adhesive sealing films for use with white microplates. The sealing films may be applied to either the top or bottom of the plate. A split backing aids in applying the sealing film properly. The light-reflective properties of BrightMax plate-sealing films on clear-bottom plates maximize sensitivity of bioluminescence and chemiluminscence assays in bottom-reading luminometers. White films also have application as a backing matrix for microscopy of punchout samples from filter plates, for example in ELISPOT assays. Dimensions are 76 by 116 mm with no end tabs. A backing split singly on the long dimension aids in applying film to plates. Recommended temperature range: -40 °C to +80 °C.
  • White light-reflecting sealing films for use with white microplates
  • May be applied to top or bottom of plate
  • Maximize intensity and signal-to-noise ratios in luminescence assays
  • Additional applications for mounting and storage of filters for microscopy, for example in ELISPOT assays
Informacje prawne
Brightmax is a trademark of Excel Scientific, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
ELISpot assay provides qualitative and quantitative information on immune responses, visualizing multiple secretory products from single responding cells.
Test ELISpot dostarcza jakościowych i ilościowych informacji na temat odpowiedzi immunologicznej, wizualizując wiele produktów wydzielniczych z pojedynczych reagujących komórek.
Questions
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review