Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1190,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H37N9O10
Masa cząsteczkowa:
587.58
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352209
1190,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥60%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
General description
Gly-Arg-Gly-Asp-Ser-Pro (GRGDSP) is a bioactive molecule/peptide derived from fibronectin.[1]
Application
Gly-Arg-Gly-Asp-Ser-Pro (GRGDSP) has been used:
- in coating well plate to monitor cell attachment by crystal violet staining[2]
- to treat baby hamster kidney (BHK-21) cells to study the role of Arg-Gly-Asp (RGD) motif in the replication of Japanese encephalitis virus (JEV)[3]
- to block RGD-dependent integrins or integrin signaling in INA-6 cells[4]
- to study the role of the RGD-binding integrins in Gal-3-mediated cell adhesion[5]
Biochem/physiol Actions
Gly-Arg-Gly-Asp-Ser-Pro (GRGDSP) can stimulate endothelialization by modifying the surface of cardiovascular implants. The major cell- binding domain of GRGDSP helps to promote cell adhesion on a wide range of substrates.[1]
Gly-Arg-Gly-Asp-Ser-Pro (GRGDSP) is used as a soluble integrin-blocking RGD-based peptide. GRGDSP is used widely together with other RGD peptides in integrin research.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥90% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) |
| form lyophilized | form - | form powder | form - |
| storage condition protect from light | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| composition Peptide Content, ≥60% | composition - | composition - | composition - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?