We have not conducted experiments to determine whether Product No. SAB1404011, Monoclonal Anti-KRAS antibody, clone 4F3, will react with Human NRAS (UniProt P01111) and Human HRAS (UniProt P01112). However, based on the alignment data, there is a high probability of recognition, though we cannot guarantee it. In the comparison, the similarity between Human HRAS (UniProt P01112) and SAB1404011 KRAS monoclonal antibody, clone 4F3 is very high (96%), suggesting theoretical recognition. Similarly, the similarity between Human NRAS (UniProt P01111) and SAB1404011 KRAS monoclonal antibody, clone 4F3 is also very high (95%), indicating theoretical recognition.
SAB1404011
Anti-KRAS Antibody
mouse monoclonal, 4F3
Synonim(y):
C-K-RAS, K-RAS2A, K-RAS2B, K-RAS4A, K-RAS4B, KI-RAS, KRAS1, KRAS2, NS3
Wybierz wielkość
2220,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2220,00 zł
Polecane produkty
Nazwa produktu
Monoclonal Anti-KRAS antibody produced in mouse, clone 4F3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4F3, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~38.21 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KRAS(3845)
Opis ogólny
Immunogen
Sequence
KSALTIQLIQNHFVDEYDPTIEDSYRKQVVIDGETCLLDILDTAGQEEYSAMRDQYMRTGEGFLCVFAINNTKSFEDIHHYREQIKRVKDSEDVPMVLVGNKCDLPSRTV
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
polecane
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Could you verify if Product No. SAB1404011, Monoclonal Anti-KRAS antibody, has cross-reactivity with N-Ras and H-Ras?