MAB1951
Anti-Integrin beta 1 (CD29) Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, P4G11
Synonim(y):
CD29
Wybierz wielkość
2350,00 zł
Przewidywany termin wysyłki05 maja 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
About This Item
2350,00 zł
Przewidywany termin wysyłki05 maja 2025Szczegóły
Polecane produkty
Nazwa produktu
Anti-Integrin β1 Antibody, clone P4G11, clone P4G11, Chemicon®, from mouse
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
P4G11, monoclonal
reaktywność gatunkowa
monkey, rabbit, human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
ELISA: suitable
cell culture | mammalian: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ITGB1(3688)
Powiązane kategorie
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Ca++ required for binding. Ca++ must be used in blocking, washing, and antibody incubation buffers.
Traditional formalin fixation is not recommended.
Immunocytochemistry: 2 ug/mL (for use on numerous cell lines as long as Ca2+ is present)
Immunoprecipitation: 5 μg/400 μL lysate (0.5% triton PBS plus Ca++)
FACS: 2-5μg per 10e6 cells, in the presence of Ca++.
Stimulation of cells: 2-10 μg/ml per 10e6 cells. Binding buffer must contain 1mM Ca++.
ELISA
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Cell Structure
Integrins
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Tonsil, human skin tissue
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
polecane
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2