ABT11
Anti-Fibroblast activation protein alpha (FAP) Antibody
from rabbit
Synonim(y):
fibroblast activation protein, alpha, fibroblast activation protein, alpha subunit, integral membrane serine protease, seprase, 170 kDa melanoma membrane-bound gelatinase, FAP
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FAP(2191)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Inhibition: Inhibition of dipeptidyl peptidase activity with a previous lot of FAP antibody on HT-29 xenograft tumors was demonstrated by an independent laboratory (Cheng, 2002).
Cell Structure
Apoptosis & Cancer
ECM Proteins
Tumor Markers
Jakość
Western Blot Analysis: 2.5 µg/mL of this antibody detected FAP in 10 µg of HEK-FAP xenograft tumor lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
HEK-FAP xenograft tumor lysate
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1