Przejdź do
683876
4-Aminocarbonylphenylboronic acid
≥95%
Synonim(y):
4-Carbamoylbenzeneboronic acid, 4-Carbamoylphenylboronic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
120,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
273,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(H2NCO)C6H4B(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.95
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
120,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder or crystals
mp
229-234 °C
functional group
amide
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC(=O)c1ccc(cc1)B(O)O
InChI
1S/C7H8BNO3/c9-7(10)5-1-3-6(4-2-5)8(11)12/h1-4,11-12H,(H2,9,10)
InChI key
GNRHNKBJNUVWFZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant involved in:
  • Suzuki-Miyaura, Sonogashira and Buchwald-Hartwig cross-coupling reactions for the synthesis of substituted pyrene derivatives
  • Suzuki-Miyaura reactions for the synthesis of aryl-substituted oxabenzindoles and methanobenzindoles or 2-aminoimidazole triazoles
  • Three-component coupling with triflates and alkenes
Reactant involved in synthesis of biologically active molecules including:
  • Hybrid peptidomimetic molecules as STAT3 protein inhibitors
  • Vasopressin V1B receptor antagonists for use as antidepressants oand anxiolytics
  • (Thienopyridine)caboxamides as CHK1 inhibitors
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
BML00036CDS006024BML00032
description
≥95%
description
AldrichCPR
description
AldrichCPR
description
AldrichCPR
assay
≥95%
assay
-
assay
-
assay
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
mp
229-234 °C
mp
-
mp
-
mp
-
form
powder or crystals
form
solid
form
solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
functional group
amide
functional group
amide
functional group
amide
functional group
amide
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)