Kluczowe dokumenty
MAB10234-I
Sigma-Aldrich
Anti-Hepatitis B Virus Surface Antigen Antibody, clone H21F8-1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.74
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
H21F8-1, monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 43.72 kDa
observed mol wt ~43.72 kDa
reaktywność gatunkowa
virus
opakowanie
antibody small pack of 100 μg
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
izotyp
IgM
sekwencja epitopowa
Unknown
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
vaccinia virus ... S(944569)
Opis ogólny
Duże białko otoczki (UniProt: A7XR30; znane również jako glikoproteina L, L-HBsAg, LHB, duże białko S, duże białko powierzchniowe, główny antygen powierzchniowy) jest kodowane przez gen S (znany również jako duże S, P, preS1, preS2) (identyfikator genu: 944569) w wirusie zapalenia wątroby typu B (HBV). HBV jest małym wirusem otoczkowym z rodziny Hepadnaviridae z częściowo dwuniciowym genomem DNA o wielkości około 3,2 kb. Antygen powierzchniowy wirusa zapalenia wątroby typu B jest charakterystycznym markerem serologicznym ostrego lub przewlekłego zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu B i jest pierwszym antygenem pojawiającym się po zakażeniu wirusem zapalenia wątroby typu B. HBV zawiera trzy białka otoczki/powierzchni wirusa - duży antygen powierzchniowy, średni antygen powierzchniowy i mały antygen powierzchniowy. Są one wyrażane z pojedynczej otwartej ramki odczytu. Duże białko otoczki jest syntetyzowane z regionem pre-S po cytozolowej stronie retikulum endoplazmatycznego i nie jest N-glikozylowane. Wykazano, że istnieje w dwóch konformacjach topologicznych, z których jedna jest określana jako "zewnętrzna" lub Le-HBsAg, a druga "wewnętrzna" lub Li-HBsAg. W swojej zewnętrznej konformacji białko przyłącza wirusa do receptorów komórkowych, inicjując w ten sposób infekcję. Przyłączenie to indukuje internalizację wirionu głównie poprzez endocytozę, w której pośredniczy kaweolina. Duże białko otoczki zapewnia również fuzję między błoną wirionu a błoną endosomalną. W swojej wewnętrznej konformacji białko odgrywa rolę w morfogenezie wirionu i pośredniczy w kontakcie z nukleokapsydem jak białko macierzy. (Ref.: Wu, CC., et al. (2018). World J. Gastroenterol. 24(31);: 3488 3499).
Specyficzność
Klon H21F8-1 jest mysim przeciwciałem monoklonalnym wykrywającym duże białko otoczki wirusa zapalenia wątroby typu B.
Immunogen
Antygen powierzchniowy wirusa zapalenia wątroby typu B (HBsAg).
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą immunohistochemii (parafina) w wycinkach tkanek wątroby zakażonych wirusem zapalenia wątroby typu B (HBsAg-dodatnich).
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:50 tego przeciwciała wykryło antygen powierzchniowy wirusa zapalenia wątroby typu B w wycinkach tkanek wątroby zakażonych wirusem zapalenia wątroby typu B (HBsAg-dodatnich).
Antygen powierzchniowy wirusa zapalenia wątroby typu B, klon H21F8-1, nr kat. MAB10234-I, jest mysim przeciwciałem monoklonalnym, które wykrywa duże białko otoczki wirusa zapalenia wątroby typu B i jest testowane do stosowania w immunohistochemii (parafina).
Postać fizyczna
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgM w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie w temperaturze od +2°C do +8°C. W przypadku długotrwałego przechowywania przeciwciała mogą być przechowywane w temperaturze -20°C. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1