Kluczowe dokumenty
MAB8694
Sigma-Aldrich
Przeciwciało przeciwko wirusowi zapalenia wątroby typu C, NS5A
Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
HCV
Wybierz wielkość
100 μG
2320,00 zł
2320,00 zł
Przewidywany termin wysyłki11 kwietnia 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2320,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
2320,00 zł
Przewidywany termin wysyłki11 kwietnia 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
Warunki transportu
wet ice
Specyficzność
Specyficzny dla HCV NS5A
Immunogen
Rekombinowane białko NS5A
Zastosowanie
ELISA
Immunofluorescencja
RIA
Western Blot
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
To przeciwciało przeciwko wirusowi zapalenia wątroby typu C, NS5A jest zatwierdzone do stosowania w testach ELISA, IF, WB, IH do wykrywania wirusa zapalenia wątroby typu C.
Research Category
Infectious Diseases
Research Sub Category
Infectious Diseases - Viral
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Płyn 0,02M PB, 0,25M NaCl, 0,1% azydek sodu
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze od 2 do 8°C przez okres do 12 miesięcy od daty otrzymania.
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hepatitis C virus replication-specific inhibition of microRNA activity with self-cleavable allosteric ribozyme.
Chang Ho Lee,Ji Hyun Kim,Hee Won Kim,Heejoon Myung,Seong-Wook Lee
Nucleic Acid Therapeutics null
Enhanced Ca2+ leak from ER Ca2+ stores induced by hepatitis C NS5A protein.
Lisbeth C Robinson, Jonathan S Marchant, Lisbeth C Robinson, Jonathan S Marchant
Biochemical and biophysical research communications null
Inhibition of hepatitis C virus (HCV) replication by specific RNA aptamers against HCV NS5B RNA replicase.
Lee, CH; Lee, YJ; Kim, JH; Lim, JH; Kim, JH; Han, W; Lee, SH; Noh, GJ; Lee, SW
Journal of virology null
Azhar Mehmood et al.
Viral immunology, 30(8), 568-575 (2017-09-06)
Hepatitis C Virus (HCV) infection is a major health concern worldwide. The presence of both HCV viral RNA and NS5A proteins in peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) indicate the efficacy of the treatment during sustained virological response (SVR) and end
Chang Ho Lee et al.
Molecular therapy. Nucleic acids, 4, e254-e254 (2015-10-07)
Hepatitis C virus (HCV) is the major cause of progressive liver disease such as chronic hepatitis, cirrhosis, and hepatocellular carcinoma. Previously, we reported that a 29 nucleotide-long 2'-F pyrimidine modified RNA aptamer against the HCV nonstructural protein 5B efficiently inhibited