Dokumenty
SC50FL025
Millipore
Steriflip Funnel Attachment, non-sterile
50 mL process volume, for sterile centrifuge tube top filter unit
Synonim(y):
tube top sterile filter unit, tube top vacuum filter, tube top vacuum sterile filtering unit
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.22
Materiały
polypropylene
Poziom jakości
sterylność
non-sterile
linia produktu
Steriflip®
opakowanie
pack of 25 ea
Parametry
45 °C max. temp.
metody
sterile filtration: suitable
pojemność lejka
50 mL
dopasowywanie
double lead thread outlet for 50 mL centrifuge tube
inlet funnel
Warunki transportu
ambient
Zastosowanie
For Research use only.
Zasada
Vacuum
Postać fizyczna
Color Code: Natural
Informacje prawne
Steriflip is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not finding the right product?  
Try our Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10-13 - German Storage Class 10 to 13