Kluczowe dokumenty
SAB4200682
Anti-Human IgG (Fc specific) antibody, Mouse monoclonal
clone GG-7, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Monoclonal Anti-Human IgG (Fc specific) antibody produced in mouse
Wybierz wielkość
2180,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2180,00 zł
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
GG-7, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: 0.25-0.5 μg/mL using 5μg/mL human IgG for coating.
izotyp
IgG1
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
- ELISA
- Imprint Immunofixation (IIF)
- Immunofluorometric Assay (IFMA)
- Hemagglutination (HA)
- Hemagglutination Inhibition (HAI)
- Particle Counting Immunoassay (PACIA)
- detection of cytoplasmic IgG
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)