Dokumenty
HX0627
Supelco
Hydrofluoric Acid
OmniTrace
Synonim(y):
Hydrogen Fluoride, Fluoric Acid
About This Item
Kod UNSPSC:
41116105
klasa czystości
for inorganic trace analysis
Poziom jakości
Postać
liquid
stężenie
≥50-70% in hydrofluoric acid
pH
(at 20 °C (68 °F)strongly acid)
tw
106 °C/1013 hPa
mp
-35 °C
rozpuszczalność
soluble (Water: Soluble)
gęstość
1.16 g/cm3 at 20 °C (68 °F)
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
F
InChI
InChI=1S/FH/h1H
Klucz InChI
KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
OmniTrace
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2