HX0290
Hexane, mixture of isomers
≥98.5% (total hexane isomers + methylcyclopentane), suitable for HPLC, meets USP/NF
Synonim(y):
Hexanes, FM approval
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Heksany, HPLC, 98,5% heksanów, HPLC, Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs
klasa czystości
reagent
Poziom jakości
agency
meets USP/NF
ciśnienie pary
160 hPa ( 20 °C)
Próba
≥98.5% (total hexane isomers + methylcyclopentane)
Formularz
liquid
metody
HPLC: suitable
zanieczyszczenia
≤0.0003 meq/g Water-soluble titrable acid
≤0.005% Sulfur compounds (as S)
≤0.01% Water (H2O)
pozostałość po odparowaniu
≤5 ppm
kolor
APHA: ≤10
bp
69 °C/1013 hPa
mp
-94.3 °C
temp. przejścia
flash point -22 °C
rozpuszczalność
0.0095 g/L
gęstość
0.66 g/cm3 at 20 °C
absorpcja UV
λ: 195 nm Amax: ≤1.00
λ: 210 nm Amax: ≤0.30
λ: 220 nm Amax: ≤0.20
λ: 230 nm Amax: ≤0.10
λ: 240 nm Amax: ≤0.04
λ: 250 nm Amax: ≤0.02
λ: 280-400 nm Amax: ≤0.01
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
C(CCC)CC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
Klucz InChI
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
HX0290-NP10 sprzedawany jako 2 x 10 l
Opakowanie
Jako światowy lider w dziedzinie odczynników laboratoryjnych nieustannie poszukujemy nowych sposobów optymalizacji bezpieczeństwa naszych produktów. Nowo opracowana konstrukcja butelki na rozpuszczalnik o pojemności 4 l jest wyposażona w zaawansowaną technologię uszczelniania, która eliminuje wycieki, dzięki czemu obsługa rozpuszczalników jest bezpieczniejsza i wygodniejsza niż kiedykolwiek wcześniej.
Zobacz wszystkie nowe funkcje tutaj!
Uwaga dotycząca przygotowania
Komentarz do analizy
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-7.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-22 °C - closed cup