Dokumenty
HG000C74
Millipore
m-Endo Agar Les
pH 7.2±0.2 (25 °C)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352111
skład
Agar, 15.0 g/L
Basic Fuchsin, 0.8 g/L
di-Potassium Hydrogen Phosphate, 3.3 g/L
Lactose, 9.4 g/L
Peptone, 3.7 g/L
Potassium Dihydrogen Phosphate, 1.0 g/L
Sodium Chloride, 3.7 g/L
Sodium Deoxycholate, 0.1 g/L
Sodium Lauryl Sulphate, 0.05 g/L
Sodium Sulphate, 1.6 g/L
Tryptone, 3.7 g/L
Tryptose, 7.5 g/L
Yeast Extract, 1.2 g/L
opakowanie
poly bottle of 12 × 500 g (HG000C74.500)
pH
7.2±0.2 (25 °C)
temp. przechowywania
15-25°C
Zastosowanie
A selective culture medium for the enumeration of coliforms in water, using a membrane filter method.
Uwaga dotycząca przygotowania
To ensure complete solution of basic fuchsin, prepare medium as follows: Suspend 51g in 1 litre demineralised water. Add 20ml ethanol and stand for 10 minutes. Boil until agar is dissolved. Pour into plates. Store away from light at 4°C.
Do not Autoclave or Overheat
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)