Key Documents
FX0284
Supelco
Florisil® Adsorbent 60-100 Mesh
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs
Synonim(y):
Florisil® Adsorbent 60-100 Mesh, Magnesium Silicate Powder
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41115711
Numer indeksu EC:
215-681-1
Poziom jakości
Postać
powder
kolor
white
wielkość cząstki
150-250 μm
60-100 mesh (>= 80%)
pH
9.5 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
room temp
Komentarz do analizy
ColorWhiteDescriptionTo pass testFormPowderMesh size (60-100)80% min
Informacje prawne
Florisil is a registered trademark of U.S. Silica Company