CRK1F3006
Polygard-CR Cartridge Filter 30 in. 0.1 µm Code F
Wybierz wielkość
8374,00 zł
Przewidywany termin wysyłki21 marca 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
About This Item
8374,00 zł
Przewidywany termin wysyłki21 marca 2025Szczegóły
Polecane produkty
Materiały
PE seal
polypropylene
Poziom jakości
opis
sanitization 30 min with hot water @ 80 °C
sterylność
(Do not autoclave)
Właściwości
hydrophilic
Parametry
4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 25 °C
4.8 bar max. inlet pressure (70 psi) at 25 °C
długość nominalna kartridża
30 in. (75 cm)
Średnica
7.0 cm (2.75 in.)
zanieczyszczenia
≤0.5 EU/mL Aqueous extraction (LAL test)
wielkość porów
0.1 μm nominal pore size
0.1 μm
kod wkładu
Code F (double open end w/flat gaskets)