Kluczowe dokumenty
BI0166
Sigma-Aldrich
Odczynnik aktywujący 0,3M BMT w AcN
Biosynthesis Novabiochem®
Wybierz wielkość
1 L
7880,00 zł
2.5 L
18 630,00 zł
7880,00 zł
Przewidywany termin wysyłki15 maja 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 L
7880,00 zł
2.5 L
18 630,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41116006
7880,00 zł
Przewidywany termin wysyłki15 maja 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
linia produktu
Novabiochem®
Formularz
liquid
przydatność reakcji
reaction type: Coupling Reactions
reagent type: catalyst
temp. przejścia
flash point 2 °C (Acetonitrile)
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-30°C
Opis ogólny
Odczynnik aktywujący 0,3M 5-benzylomerkaptotetrazolu (BMT) w acetonitrylu (AcN) jest również znany jako benzylotetrazol (BTT) lub benzylo-1H-tetrazol). Jest stosowany jako odczynnik aktywujący fosforoamidyt do syntezy oligonukleotydów.
Zastosowanie
0,3M BMT w AcN może być stosowany jako odczynnik w fosforylacji oligomerów w fazie stałej. Aktywator reaguje z grupą amidytową, tworząc wysoce reaktywny związek pośredni. Półprodukt ten tworzy następnie wiązanie międzynukleotydowe z grupą 5′hydroksylową rosnącego łańcucha oligonukleotydowego. Wysoki potencjał aktywacyjny tego odczynnika może wynikać z jego większej kwasowości (pKa=4,08), co ułatwia protonowanie trójwartościowego fosforu w początkowej fazie aktywacji i zwiększa szybkość reakcji sprzęgania.
Cechy i korzyści
  • wydajny i szybki odczynnik aktywujący, który wytwarza mniej
  • odpadów fosforamidytu
  • wyższa rozpuszczalność w niższych temperaturach
  • nie krystalizuje i nie zatyka przewodów
  • bezpieczniejszy w użyciu odczynnik
Komentarz do analizy
Kolor (APHA): 10APHA max
Składnik: Acetonitryl Czystość (wg GC): 99.9% min
Postać: Klarowna ciecz
Tożsamość (spektrum IR): Zgodność
Molarność 5-benzylomerkaptotetrazolu: 0.28-0.32M
Woda (H2O): 1-30ppm
Informacje prawne
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F - closed cup - (Acetonitrile)
Temperatura zapłonu (°C)
2 °C - closed cup - (Acetonitrile)