Merck
493805
Sigma-Aldrich
5-(Ethylthio)-1H-tetrazole
95%
Synonim(y):
5-(Ethylthio)-2H-tetrazole, 5-Ethylsulfanyl-2H-tetrazole
Wybierz wielkość
2 G
271,00 zł
271,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
2 G
271,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H6N4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
130.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
271,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
95%
mp
84-90 °C (lit.)
grupa funkcyjna
thioether
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCSc1nnn[nH]1
InChI
1S/C3H6N4S/c1-2-8-3-4-6-7-5-3/h2H2,1H3,(H,4,5,6,7)
Klucz InChI
GONFBOIJNUKKST-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
5-(Ethylthio)-1H-tetrazole (ETT) is an efficient activator, that activates nucleoside phosphoramidites towards condensation with a nucleoside to form dinucleoside phosphates during oligonucleotide synthesis.[1][2][3]
Zastosowanie
  • Solid-Phase Synthesis of Symmetrical Dinucleoside Phosphodiesters: Explores the efficiency of 5-(Ethylthio)-1H-tetrazole in the solid-phase synthesis of dinucleoside phosphodiesters, underlining its significance in the streamlined production of biologically relevant molecules (Ahmadibeni et al., 2007).
  • Synthesis, Deprotection, Analysis, and Purification of RNA and Ribozymes: Utilizes 5-(Ethylthio)-1H-tetrazole in the synthesis and processing of RNA and ribozymes, highlighting its critical role in molecular biology and genetic engineering research (Wincott et al., 1995).
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.1A - Other explosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Benzimidazolium Triflate as an Efficient Promoter for Nucleotide Synthesis via the Phosphoramidite Method.
Yoshihiro Hayakawa et al.
The Journal of organic chemistry, 61(23), 7996-7997 (1996-11-15)
An efficient method for the isolation and purification of oligoribonucleotides.
Sproat B, et al.
Nucleosides, nucleotides & nucleic acids, 14(1-2), 255-273 (1995)
Gregor S Cremosnik et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 53(1), 286-289 (2013-11-14)
P-Amidites can be used in iterative couplings to selectively give mixed P(III) -P(V) anhydrides. These intermediates can be oxidized followed by a rapid removal of the two terminal fluorenylmethyl groups. An iterative synthesis (coupling, oxidation, deprotection) of nucleoside oligophosphates can
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf