Przejdź do
L0302511
ETT Activator
Synonim(y):
5-(Ethylthio)-1H-tetrazole, 5-(Ethylthio)tetrazole solution
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
4 x 2.5 L
Dostępne do wysyłki DZISIAJzSigma-Proligo Hamburg
7050,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.21
MDL number:
7050,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
type
for DNA synthesis
Quality Segment
product line
Proligo Reagents
packaging
pkg of 4 × 2.5 L L0302511-04
concentration
39-43 g/L (titration)
impurities
≤30 ppm water content (Karl Fischer)
color
clear
SMILES string
CCSc1nnn[nH]1
InChI
1S/C3H6N4S/c1-2-8-3-4-6-7-5-3/h2H2,1H3,(H,4,5,6,7)
InChI key
GONFBOIJNUKKST-UHFFFAOYSA-N
General description
ETT activator is an activator solution containing 5-(Ethylthio)-1H-tetrazole – a powerful activator – in acetonitrile. It is mixed with phosphoramidite during the extension step in which it reacts with the amidite group to form a highly reactive intermediate. The intermediate then forms an internucleotide bond with the detritylated 5′hydroxyl group of the growing oligonucleotide chain.
Application
ETT activator has been used in the fast and low-cost synthesis of photolithographic DNA microarrays.[1]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
L030004L030080L030000
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
packaging
pkg of 4 × 2.5 L L0302511-04
packaging
-
packaging
-
packaging
-
type
for DNA synthesis
type
for DNA synthesis
type
for DNA synthesis
type
for DNA synthesis
product line
Proligo Reagents
product line
Proligo Reagents
product line
Proligo Reagents
product line
Proligo Reagents
concentration
39-43 g/L (titration)
concentration
32-35 g/L (titration)
concentration
32-35 g/L (ETT content, titration)
concentration
32-35 g/L (ETT content, titration)
impurities
≤30 ppm water content (Karl Fischer)
impurities
≤30 ppm water content (Karl Fischer)
impurities
≤30 ppm water content (Karl Fischer)
impurities
≤30 ppm water content (Karl Fischer)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ETT Activator
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
35.6 °F
flash_point_c
2 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
75-05-8
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)