Przejdź do
NC0017
DEA/AcN Mieszanka 20% DEA w AcN
Biosynthesis
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 mL
Przewidywany termin wysyłki02 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
876,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116107
876,00 zł
Przewidywany termin wysyłki02 listopada 2026Szczegóły
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
Novabiochem®
form
liquid
reaction suitability
reaction type: Aminolysis, reagent type: Lewis base
transition temp
flash point 2.2 °C
shipped in
ambient
storage temp.
2-30°C
Application
DEA/AcN Mix (dietyloamina w acetonitrylu) może być stosowana jako odczynnik w syntezie peptydów do usuwania grup zabezpieczających Fmoc i 2-cyjanoetylowych.
Analysis Note
Test (acetonitryl): 79,5-80,5% (v/v)
Test (dietyloamina): 19,5-20,5% (v/v)
Kolor (APHA): 10 max
Składnik: Dietyloamina Czystość: 98,0% min
Postać: Klarowna ciecz
Tożsamość (spektrum IR): Zgodny
Woda (H2O): 150ppm max
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MXBIOS50MX350S5070043
description
Biosynthesis
description
-
description
-
description
-
reaction suitability
reagent type: Lewis base, reaction type: Aminolysis
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-30°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
product line
Novabiochem®
product line
-
product line
-
product line
-
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
wet ice
transition temp
flash point 2.2 °C
transition temp
-
transition temp
-
transition temp
-
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
36.0 °F - closed cup
flash_point_c
2.2 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Does this product come in a bottle with GL-38 cap sizes?
    1 answer
    1. The 500 mL and 1L glass bottles for this product are provided with a GL 45 thread. There is not a standard prepack with a GL 38 cap size for this product.