Merck
75666
Sigma-Aldrich
5-(Benzylthio)-1H-tetrazole
≥99.0% (HPLC)
Synonim(y):
5-Benzylmercapto-1,2,3,4-tetrazole, 5-Benzylmercaptotetrazole, 5-Benzylthio-1H-tetrazole, 5-[(Phenylmethyl)thio]-2H-tetrazole
Wybierz wielkość
5 G
887,00 zł
887,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
887,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H8N4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
192.24
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
887,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥99.0% (HPLC)
Formularz
crystals
mp
135-138 °C (DSC-onset)
grupa funkcyjna
phenyl
thioether
ciąg SMILES
C(Sc1nnn[nH]1)c2ccccc2
InChI
1S/C8H8N4S/c1-2-4-7(5-3-1)6-13-8-9-11-12-10-8/h1-5H,6H2,(H,9,10,11,12)
Klucz InChI
GXGKKIPUFAHZIZ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
5-(Benzylthio)-1H-tetrazole (BTT activator) is an organic compound that is used as an activator in the synthesis of oligonucleotides. The activator reacts with the phosphoramidite group to form a highly reactive intermediate. The intermediate then forms an internucleotide bond with the detritylated 5′-hydroxyl group of the growing oligonucleotide chain.
Inne uwagi
Activator for DNA synthesis; superior alternative to tetrazole[1]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
S. Pitsch et al.
Helvetica Chimica Acta, 84, 3773-3773 (2001)