Kluczowe dokumenty
AX1697A
Supelco
Coulomat A
for use with AQUASTAR®
Synonim(y):
Coulometric Anode Solution
About This Item
Kod UNSPSC:
41115601
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Formularz
liquid
Poziom jakości
kompatybilność
for use with AQUASTAR®
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
room temp
Opis ogólny
Coulomat A is an AQUASTAR® coulometric reagent mixture for use in Karl Fischer titration to determine the moisture content in samples with a high degree of accuracy.
Zastosowanie
AX1697A-1 and AX1697A-30 are packaged in 38/430 poly coated glass bottles.
AQUASTAR® Coulomat A reagent is used to determine the water content of bitumen and residual samples by Karl Fischer titration.(1)[1]
Komentarz do analizy
Color: Colorless to light yellow
Form: Liquid
Performance: To pass test
Water (H2O): 1-50ppm
Informacje prawne
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT RE 2 Oral - STOT SE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Eyes,Central nervous system, Liver,Kidney, Thyroid
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Reliable determination of water contents of bitumen and vacuum residua via coulometric Karl Fischer titration using tetrahydrofuran
Carbognani L, et al.
Petroleum Science and Technology, 32(5), 602-609 (2014)