Kluczowe dokumenty
AB5795
Sigma-Aldrich
Przeciwciało przeciwko kanałowi wapniowemu γ 4
Chemicon®, from rabbit
Wybierz wielkość
100 μG
1980,00 zł
1980,00 zł
Przewidywany termin wysyłki09 kwietnia 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
1980,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
1980,00 zł
Przewidywany termin wysyłki09 kwietnia 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Specyficzność
Kanał wapniowy gamma4 (zależny od napięcia kanał wapniowy, podjednostka gamma4).
Immunogen
Syntetyczny peptyd ze szczurzego kanału wapniowego gamma4.
Zastosowanie
Immunoblotting: 5-10 μg/ml. Reaguje z białkiem 36,5 kD.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Przeciwciało przeciwko kanałowi wapniowemu, γ 4 wykrywa poziom kanału wapniowego i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w WB.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Ion Channels & Transporters
Signaling Neuroscience
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczona immunoglobulina. Płyn w PBS zawierający 0,08% azydku sodu.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 6 miesięcy od daty otrzymania. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Komentarz do analizy
Kontrola
Lizat mózgu szczura.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Alterations in AMPA receptor subunits and TARPs in the rat nucleus accumbens related to the formation of Ca??-permeable AMPA receptors during the incubation of cocaine craving.
Ferrario, CR; Loweth, JA; Milovanovic, M; Ford, KA; Gali?anes, GL; Heng, LJ; Tseng, KY; Wolf, ME
Neuropharmacology null
Balakrishnan Selvakumar et al.
Neuropharmacology, 77, 28-38 (2013-09-17)
Behavioral sensitization to cocaine is associated with increased AMPA receptor (AMPAR) surface expression in the nucleus accumbens (NAc). This upregulation is withdrawal-dependent, as it is not detected on withdrawal day (WD) 1, but is observed on WD7-21. Its underlying mechanisms
Carrie R Ferrario et al.
Neuroscience letters, 490(3), 180-184 (2010-12-25)
We characterized the distribution of AMPA receptor (AMPAR) subunits and the transmembrane AMPA receptor regulatory proteins (TARPs) γ-2 and γ-4 in adult rat nucleus accumbens (NAc) using a method that separates plasma membranes into synaptic membrane-enriched and extrasynaptic membrane-enriched fractions.
Samuel W Centanni et al.
Alcoholism, clinical and experimental research, 38(11), 2800-2808 (2014-11-26)
The long-term consequences of adolescent alcohol abuse that persist into adulthood are poorly understood and have not been widely investigated. We have shown that intermittent exposure to alcohol during adolescence decreased the amplitude of GABAA receptor (GABAA R)-mediated tonic currents