Przejdź do
445908
Poly(ethylene glycol) dimethyl ether
average MN 2,000, cross-linking reagent click chemistry
Synonim(y):
Polyethylene glycol, Dimethyl polyethylene glycol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
317,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1040,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3O(CH2CH2O)nCH3
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
MDL number:
317,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Poly(ethylene glycol) dimethyl ether, average Mn ~2,000
form
solid
Quality Segment
mol wt
average Mn ~2,000
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
bp
>250 °C
transition temp
Tm 53 °C
density
1.08 g/mL at 25 °C
polymer architecture
shape: linear
functionality: homobifunctional
SMILES string
CO.OCCO
InChI
1S/C4H10O2/c1-5-3-4-6-2/h3-4H2,1-2H3
InChI key
XTHFKEDIFFGKHM-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Paper Title: Molecular dynamics simulations for self-diffusion coefficients: The case of CO2, n-alkanes, and poly(ethylene glycol) dimethyl ethers - Studies self-diffusion coefficients using molecular dynamics simulations to provide insights into the behavior of poly(ethylene glycol) dimethyl ethers (OA Moultos et al., 2016).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
445878445894407038
description
average Mn ~2,000
description
average Mn ~250
description
average Mn ~1,000
description
average Mn 600
form
solid
form
liquid
form
solid
form
viscous liquid
polymer architecture
shape: linear
functionality: homobifunctional
polymer architecture
shape: linear
functionality: homobifunctional
polymer architecture
shape: linear
functionality: homobifunctional
polymer architecture
shape: linear
functionality: homobifunctional
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
200
mol wt
average Mn ~2,000
mol wt
average Mn ~250
mol wt
average Mn ~1,000
mol wt
average Mn 600
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
density
1.08 g/mL at 25 °C
density
1.03 g/mL at 25 °C
density
1.08 g/mL at 25 °C
density
1.191 g/mL at 25 °C
Still not finding the right product?
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
312.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
156.00 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)