operating temperature at 2-40 °C 6.9 bar max. inlet pressure (100 psi) 7 bar max. pressure (100 psid)
metody
protein purification: suitable
Długość
500 mm
obszar
15 cm2 , cross-sectional
wypełnienie wys.
250-500 mm
objętość złoża
380-760 mL
Średnica
44-44.1 mm
Informacje prawne
VANTAGE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany