Kluczowe dokumenty
51262-U
Ultra-High Performance Fingertight Fittings
PEEK (FingerTight nut (black) 10-32), for use with (1/16" tubing), pkg of 10 ea
Synonim(y):
Złączki wysokociśnieniowe HPLC
Wybierz wielkość
10 EA
488,00 zł
488,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 EA
488,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
488,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Materiały
PEEK (FingerTight nut (black) 10-32)
opakowanie
pkg of 10 ea
kompatybilność
for use with (1/16" tubing)
Szukasz podobnych produktów? Odwiedź Przewodnik dotyczący porównywania produktów
Opis ogólny
The innovative line of Upchurch Ultra High Performance fittings are desigined to withstand extreme temperature anf pressures. This line of fittings is perfect for use within the increasingly demanding requirements for today′s high performance analytical systems. The fittings are a 10/32 fingertight style for use with 1/16" and 1/32" OD tubing.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. What is the backpressure rating of this fitting?
    1 answer
    1. The maximum pressure rating for this item is 12000 psi (827 bar). Please note that this is sufficient for conventional HPLC systems, but some UPLC methods exceed this pressure.