The temperature range for autoclaving Duran® laboratory bottles with caps, item Z305189, is 121 or 134 °C.
Z305189
Duran® laboratory bottles, with caps
capacity 250 mL, blue PP screw cap and pouring ring
Synonim(y):
218013651, Butelki Duran, Butelki z zakrętkami
Wybierz wielkość
466,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
466,00 zł
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass 3.3 bottle
polypropylene cap
round bottle
Połączenie
Joints threaded neck (GL45)
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduations
with cap
opakowanie
pack of 10 ea
producent / nazwa handlowa
DURAN® 21 801 36 5
pojemność
250 mL
śr. × wys.
70 mm × 143 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Zgodność z normą ISO 4796-1:2016 Szkło laboratoryjne -- Butelki -- Część 1: Butelki z zakręcaną szyjką (nie dotyczy butelek o pojemności 10 ml)_x000D_
- Wyprodukowane ze szkła borokrzemowego 1295 3.3. 1295 jest szkłem neutralnym, sklasyfikowanym jako szkło typu I zgodnie z USP <660>, EP (3.2.1) i JP <7.01> oraz spełnia wymagania ASTM E438, typ I, klasa A_x000D_
- Znormalizowany gwint GL i dopasowany system zakrętki zapewniający wyjątkowo szczelne uszczelnienie i łatwe, czyste wylewanie_x000D_
- Kod Retrace i certyfikat identyfikowalności partii produkcyjnej_x000D_
- Wypalany, bardzo trwały biały nadruk_x000D_
- Nadaje się do długotrwałego przechowywania_x000D_
- Łatwa do odczytania skala z podziałką do oszacowania zawartości
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
-
What is the temperature range for autoclaving Duran® laboratory bottles with caps, item Z305189?